Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W337307-100G-K W337307-1KG-K W337307-250G-K W337307-5KG-K
SIALW337307-100G-KEA 2850 CZK
SIALW337307-100G-K SIALW337307-1KG-K SIALW337307-250G-K SIALW337307-5KG-K
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Vzorec: C₅H₈O₂
MDL Number: MFCD00010423
CAS číslo: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III