Tisk…
2-Amino-6-bromopurine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21629.06 B21629.03
B21629.06EA 7280 CZK
B21629.06 B21629.03
2-Amino-6-bromopurine 98%
2-Amino-6-bromopurine
Purity: 98% CAS No.: 82499-03-4 Molecular Formula: C5H4BrN5 Formula Weight: 214.02 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD01321309
Vzorec: C₅H₄BrN₅
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321309
CAS číslo: 82499-03-4