Tisk…
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
722391-1G 722391-5G
SIAL722391-1GEA 0 CZK
SIAL722391-1G SIAL722391-5G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,0011 g/mol
MDL Number: MFCD06659524
CAS číslo: 884495-22-1