Tisk…
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8845-25G PC8845-100G
APOSPC8845-25GEA 1660 CZK
APOSPC8845-25G APOSPC8845-100G
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂FN
MDL Number: MFCD07368619
CAS číslo: 473596-07-5