Tisk…
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
408260250 408260050 408261000
ACRO408260250EA 9270 CZK
ACRO408260250 ACRO408260050 ACRO408261000
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 99+%
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA)
Vzorec: C₃₈H₈₀BrN
Bod tání: 151…157 °C
Hustota: 1,047 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041975
CAS číslo: 3700-67-2
EINECS: 223-037-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C clear point
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
TLC ≥99.0 %