Tisk…
Cetyldimethylethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C0636-100G C0636-500G
SIALC0636-100GEA 3930 CZK
SIALC0636-100G SIALC0636-500G
Cetyldimethylethylammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Cetyldimethylethylammonium bromide
Vzorec: C₂₀H₄₄BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011774
CAS číslo: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III