Tisk…
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
407121000 407120250
ACRO407121000EA 15260 CZK
ACRO407121000 ACRO407120250
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Didodecyldimethylammonium bromide
Vzorec: C₂₆H₅₆BrN
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041969
CAS číslo: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %