Tisk…
Glutarimide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Piperidine-2,6-dione
178098-25G 178098-5G
SIAL178098-25GEA 4530 CZK
SIAL178098-25G SIAL178098-5G
Glutarimide, Sigma-Aldrich®
Glutarimide
Vzorec: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
MDL Number: MFCD00006670
CAS číslo: 1121-89-7
EINECS: 214-340-4