Tisk…
9-Bromo-1-nonanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
448729-25G 448729-5G
SIAL448729-25GEA 4330 CZK
SIAL448729-25G SIAL448729-5G
9-Bromo-1-nonanol, Sigma-Aldrich®
9-Bromo-1-nonanol
Vzorec: C₉H₁₉BrO
MDL Number: MFCD00063348
CAS číslo: 55362-80-6