Tisk…
7-Bromo-1-heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
310913-1G 310913-5G
SIAL310913-1GEA 2390 CZK
SIAL310913-1G SIAL310913-5G
7-Bromo-1-heptanol, Sigma-Aldrich®
7-Bromo-1-heptanol
Vzorec: C₇H₁₅BrO
MW: 195,10 g/mol
MDL Number: MFCD00041708
CAS číslo: 10160-24-4