7-Bromo-1-heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
310913-1G
310913-5G
SIAL310913-1GEA
2390
CZK
SIAL310913-1G
SIAL310913-5G
7-Bromo-1-heptanol, Sigma-Aldrich®
7-Bromo-1-heptanol
Vzorec:
C₇H₁₅BrO MW: 195,10 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041708 CAS číslo: 10160-24-4 |