Tisk…
Mineral oil, white (petroleum) light, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
J217-100MLEA 2220 CZK
J217-100ML J217-500ML
Mineral oil, white (petroleum) light, high purity
Mineral oil, white (petroleum)
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131611
CAS číslo: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Specific Gravity 0.838 – 0.854
Viscosity @ 40 °C 14.2 – 17 cS