Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, anhydrous stabilizovaný for grignard-reaction
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
392380025 392380010 392380100 392382500
ACRO392380025EA 13420 CZK
ACRO392380025 ACRO392380010 ACRO392380100 ACRO392382500
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, anhydrous stabilizovaný for grignard-reaction
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 78…80 °C (760 mmHg)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT