Tisk…
Chlorid zinečnatý, anhydrous, reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 3740 CZK
N882-100G N882-500G
Chlorid zinečnatý, anhydrous, reagent
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%