Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, Vertex®
Dodavatel: Texwipe
TX3042P TX3049P TX3044P
115-1412EA 1770 CZK
115-1412 115-1410 115-1890
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, Vertex®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto 100% polyesterové utěrky z nekonečného vlákna jsou vyrobeny z původní suroviny a zpracovány ve výrobním systému Vertex® společnosti Texwipe. Výrobní proces Vertex® čistí a přeměňuje ubrousky v integrovaném mikroprostředí bez použití rukou. Ubrousky jsou vyráběny v prostředí ISO třídy 3 s malou fyzickou stopou, která zajišťuje udržitelnější proces.
  • ubrousky se zatavenými okraji
  • díky speciálnímu designu jsou velmi jemné na dotek a vysoce sorpční
  • Ideální pro použití na jemných površích nebo aplikace
  • ubrousky nepřispívají k cytotoxickým výluhům a jsou nepyrogenní
  • předvlhčené 70% IPA USP kvality a 30% USP čištěnou vodu (TX3042P+TX3049P) nebo 70% denaturovaným etanolem (TX3044P)
  • TX3044P: Etanol je účinný čistící prostředek, méně toxický a méně dráždí oči než IPA
Vhodné pro použití v čistých prostorách třídy A, ISO 3.
Balení: Baleny ve snadno použitelném uzavíratelném sáčku s bezpečnostním těsněním a malou etiketou.