Tisk…
Regenerating hand creams, Handy Creme
Dodavatel: Plum Safety
2461_U 2470
PLUM2461_UEA 114 CZK
PLUM2461_U PLUM2470
Regenerating hand creams, Handy Creme
Péče o pokožku Krémy pro pokožku Krémy na ruce
Lotion-like regenerating skin care cream for dry and sensitive skin.
  • Without perfume
  • Helps the skin restore its natural barriere function
  • For dispenser systems MP2000
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904