Tisk…
Methylenová modř 10 g/l vodný roztok
Dodavatel: VWR Chemicals
6129.1000EA 2250 CZK
6129.1000 6129.9010
Methylenová modř 10 g/l vodný roztok
Methylenová modř
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150008
CAS číslo: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identification Passes test
Control weight QC checked