VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Dodavatel: VWR Chemicals
84582.260EA
1540
CZK
84582.260
84583.260
84580.260
84581.260
84584.260
84585.260
84586.260
84587.260
84593.260
VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Pufry
Pufry pH
- Přesnost hodnoty pH ±0,010 (roztok 12,454 přesnost ±0,050)
- Plně dohledatelné pro optimální kalibraci pH (dohledatelné v databázi NIST)
- Roztoky jsou kalibrované při teplotě 25 °C
- Hodnoty pH v závislosti na teplotě jsou vytištěny na štítku stejně jako číslo šarže a datum použitelnosti
Certifikace: Roztoky jsou kalibrované při teplotě 25 °C, v souladu s normou DIN 17025.
Informace o dodávce: Dodávané společně s detailním certifikátem o analýze.