Tisk…
Inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu, General Protocol Heratherm®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 75830 CZK
390-0468 390-0469 390-0467
Inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu, General Protocol Heratherm®
Inkubátory Inkubátory standardní
Inkubátory Heratherm® General Protocol mají hladkou vnitřní komoru z nerezové oceli s vnitřními skleněnými dveřmi, což umožňuje prohlížet vzorky bez ovlivnění teplotní stability, přirozená cirkulace vzduchu zajišťuje jemné proudění vzduchu s minimálním vysoušením. Jednotky jsou doporučeny pro používání v široké řadě běžných laboratorních aplikací ve farmaceutických, lékařských, potravinářských a výzkumných laboratořích a pro mikrobiologii a růst kvasinek. Pravidelná kalibrace jednotky je velice snadná, navíc mají funkci alarmu při překročení limitních hodnot, která chrání vzorky i inkubátor.
More Product Information
Objednat
Produktová specifikace
Model IGS100 IGS180 IGS60
Environmentally Preferable
Temperature fluctuation (time) ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C ±0,2 °C @ 37 °C
Temperature variation (spatial) ±0,6 °C @ 37 °C ±0,6 °C @ 37 °C ±0,6 °C @ 37 °C
Kapacita 117 L 194 L 75 L
Typ proudění Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu Přirozená cirkulace vzduchu
Shelves supplied (max.) 2 (16) 2 (19) 2 (13)
Int. W×D×H 464×414×608 mm 464×589×708 mm 354×414×508 mm
Ext. W×D×H 640×565×820 mm 640×738×920 mm 530×565×720 mm
Rozsah teplot Okolní teplota +5...75 °C Okolní teplota +5...75 °C Okolní teplota +5...75 °C
Weight 51 kg 65 kg 40 kg