Tisk…
Vícevrstvá přilnavá podlahová rohož pro čisté prostory, CleanStep™
Dodavatel: Texwipe
AMA184681B AMA184681W AMA184682G AMA184682W AMA254581W AMA254582W AMA364681W AMA254581B AMA364681B AMA184682B
115-0201EA 7760 CZK
115-0201 115-0136 115-2695 115-0135 115-0132 115-0131 115-0137 115-2696 115-2698 115-2694
Vícevrstvá přilnavá podlahová rohož pro čisté prostory, CleanStep™
Rohože Rohože lepící
Přilnavé rohože pro kontrolu kontaminace zachycují částice z pěší dopravy a kol zařízení a poskytují nejúčinnější metodu odstraňování nečistot a prachu dostupnou v rohoži.
  • Samolepící základna brání klouzání
  • konzistentní přilnavá vrstva na každé vrstvě
  • antimikrobiální; snižuje riziko šíření zárodků a bakterií
  • nízký profil (cca 1,5mm pro 30-vrstvé, 2mm pro 60-vrstvé) brání uklouznutí
  • každá vrstva je očíslovaná, tudíž číslo vrstvy zůstává snadno identifikovatelné
  • čiré vrstvy filmu přes barevný spodní film pro konzistenci barev po celou dobu trvanlivosti výrobku
  • k dispozici 30 a 60 vrstvé
Barva: Modrá, šedá nebo bílá