Ammonia solution 20,5%
Dodavatel: VWR Collection
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
VWRS83937.360EA
0
CZK
VWRS83937.360
VWRS83937.290
Ammonia solution 20,5%
Hydroxid amonný
Vzorec:
NH₃ MW: 35.05 g/mol Hustota: 0.92 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS číslo: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8 III |