Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, Vertex®
Dodavatel: Texwipe
TX49P
TEXWTX49PEA 8610 CZK
TEXWTX49P
Ubrousky do čistých prostor, předvlhčené, Vertex®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Tyto ubrousky z polyesterové tkané látky z nepřetržitého vlákna jsou vyráběny v USA z původního materiálu a zpracovávány na bezdotykovém výrobním systému Vertex® od Texwipe. Jsou předvlhčené na optimální úroveň 70% IPA kvality USP/30% DIW. Ideální pro čištění jemných povrchů.
  • jemný na dotyk a vysoce sorpční vlastnosti
  • laserem upravené okraje
  • čtvrtletní mikrobiální testování endotoxinů použitím agarózy a Limulus Amébocyty lyzátu
  • ubrousky neobsahují výluhy cytotoxických látek a nejsou pyrogenní
Barva: Bílá
Balení: Vyrobeny a baleny v integrovanémMore Product Information