Tisk…
Ubrousky do čistých prostor, vysoce sorpční, Vertex®
Dodavatel: Texwipe
TX42 TX49
115-1407EA 2970 CZK
115-1407 115-1405
Ubrousky do čistých prostor, vysoce sorpční, Vertex®
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto polyesterové pletené ubrousky ze 100% nepřetržitého vlákna se zatavenými okraji jsou velmi jemné a vysoce sorpční.
  • Bez lidského dotyku dokud neotevřeme sáček: ubrousky Vertex™ nesou nejvyšší úroveň zajištění kontroly kontaminace mezi ubrousky do čistých prostor
  • jedinečná struktura látky: vysoká sorpční kapacita
  • měkké na dotek pro použití na jemné povrchy nebo aplikace
  • ubrousky neobsahují cytotoxické vyluhovatelné látky a nejsou pyrogenní
  • vysoký výkon v různých náročných aplikacích
Vyrobeny v USA z původního materiálu a zpracovány výrobním systémem Vertex™ od Texwipe. Výrobní proces Vertex™ čistí a přemění ubrousky na integrované bezdotykové mikro prostředí. Ubrousky jsou vyrobeny v prostředí ISO třídy 3 s malou fyzickou stopou, která zajišťuje udržitelnost procesu.
Barva: Bílá
Upozornení: Přesné údaje při zveřejnění, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.