Řada jednotek KB chlazených kompresorem má o 30% nižší spotřebu ve srovnání s předchozím modelem. Chlazené inkubátory se používají hlavně pro kultivace, které je třeba provádět při teplotách nižších než je teplota místnosti nebo pokud není možné snížit teplotu okolí. Chladicí systém a ventilátor s regulací výkonu zaručují vysoký stupeň vlhkosti i v režimu chlazení nebo při dlouhodobém testování, aby byly vzorky chráněny před vysycháním i při plném zatížení.
- Elektronicky řízená předehřívací komora APT.line™ a chlazení s kompresorovou chladicí jednotkou poskytují ideální podmínky pro přesnost teploty a reprodukovatelné výsledky v situacích vytápění i chlazení
- Ovladač s časovým segmentem a programováním v reálném čase
- Vnitřní dveře z tvrzeného bezpečnostního skla
- Nastavitelná rychlost ventilátoru
Jednotky do objemu 115 litrů mohou být stohovány. Ochranu vzorků a inkubátoru zaručuje nezávislé teplotní zařízení 3.1 třídy s vizuálním a akustickým výstražným upozorněním. Všechny jednotky jsou ovládány mikroprocesorovým regulátorem s LED displejem, disponují týdenními programovými funkcemi a funkcí sledování teploty 3.1 třídy (DIN 12880). Ethernetové rozhraní pro práci s volitelným softwarem APT-COM™ DataControlSystem. Modely s objemy 240, 400 a 720 litrů mají systém vyhřívání dveří a na levé straně mají průchodku se silikonovou zátkou s průměrem Ø 30 mm.
Informace o dodávce: dodáváno se dvěma nerezovými policemi Po domluvě s obchodním zástupcem společnosti Avantor je možné provést kalibraci a validaci.