Tisk…
5-Fluorouridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
F5130-100MG F5130-250MG F5130-1G
SIALF5130-100MGEA 5010 CZK
SIALF5130-100MG SIALF5130-250MG SIALF5130-1G
5-Fluorouridine, Sigma-Aldrich®
5-Fluorouridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036832
CAS číslo: 316-46-1
EINECS: 206-260-3