Tisk…
5-Bromouridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
850187-1G 850187-250MG
SIAL850187-1GEA 3760 CZK
SIAL850187-1G SIAL850187-250MG
5-Bromouridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromouridine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006528
CAS číslo: 957-75-5
EINECS: 213-486-6