Tisk…
5-Bromouridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18507.01 A18507.03
A18507.01EA 903 CZK
A18507.01 A18507.03
5-Bromouridine ≥98%
5-Bromouridine
Purity: 98% CAS No.: 957-75-5 Molecular Formula: C9H11BrN2O6 Formula Weight: 323.10 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD00006528
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O₆
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006528
CAS číslo: 957-75-5
EINECS: 213-486-6