2'-Deoxyuridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D5412-250MG
D5412-100MG
D5412-1G
D5412-5G
SIALD5412-250MGEA
2500
CZK
SIALD5412-250MG
SIALD5412-100MG
SIALD5412-1G
SIALD5412-5G
2'-Deoxyuridine, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyuridine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₅ MW: 228,20 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006527 CAS číslo: 951-78-0 EINECS: 213-455-7 |