Tisk…
2'-Deoxyuridine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
226610010 226612500 226610050
ACRO226610010EA 2620 CZK
ACRO226610010 ACRO226612500 ACRO226610050
2'-Deoxyuridine 99+%
2'-Deoxyuridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₅
Bod tání: 163…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006527
CAS číslo: 951-78-0
EINECS: 213-455-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm