Uridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
U6381-25G
U6381-5G
SIALU6381-25GEA
12200
CZK
SIALU6381-25G
SIALU6381-5G
Uridine, Sigma-Aldrich®
Uridine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₆ MW: 244,20 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006526 CAS číslo: 58-96-8 EINECS: 200-407-5 |