Tisk…
Uridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
U3750-100G U3750-25G
SIALU3750-100GEA 11640 CZK
SIALU3750-100G SIALU3750-25G
Uridine, Sigma-Aldrich®
Uridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006526
CAS číslo: 58-96-8
EINECS: 200-407-5