Tisk…
Guanosine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
G6752-100G G6752-25G G6752-500G
SIALG6752-100GEA 11720 CZK
SIALG6752-100G SIALG6752-25G SIALG6752-500G
Guanosine, Sigma-Aldrich®
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010182
CAS číslo: 118-00-3
EINECS: 204-227-8