Tisk…
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
A1421.0500 A1421.0001
A1421.0500EA 7770 CZK
A1421.0500 A1421.0001
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132962
CAS číslo: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II