AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
328110500
328110010
ACRO328110500EA
2050
CZK
ACRO328110500
ACRO328110010
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec:
C₈H₁₁ClFNO₂S Bod tání: 175…177 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00132962 CAS číslo: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |