Tisk…
trans-Cinnamonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (E)-3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
B25503.22 B25503.14
B25503.22EA 4020 CZK
B25503.22 B25503.14
trans-Cinnamonitrile 97%
trans-Cinnamonitrile
Purity: 97% CAS No.: 1885-38-7 Molecular Formula: C9H7N Formula Weight: 129.16 Flash Point: 126°(259°F) Refractive Index: 1.6020 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 253-254° MDL No.: MFCD00001930
Vzorec: C₉H₇N
MW: 129.16 g/mol
Bod varu: 253…254 °C
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1.029
Bod vzplanutí: 126 °C (259 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001930
CAS číslo: 4360-47-8
EINECS: 217-552-5