Tisk…
trans-Cinnamonitrile predominantly trans 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
110380250 110381000 110380050
ACRO110380250EA 1950 CZK
ACRO110380250 ACRO110381000 ACRO110380050
trans-Cinnamonitrile predominantly trans 97%
trans-Cinnamonitrile
Vzorec: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001930
CAS číslo: 1885-38-7
EINECS: 224-441-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≤10 % (cis-Cinnamonitrile)