Tisk…
3,3-Dimethylglutaric anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
D159808-100G D159808-25G D159808-5G
SIALD159808-100GEA 0 CZK
SIALD159808-100G SIALD159808-25G SIALD159808-5G
3,3-Dimethylglutaric anhydride, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutaric anhydride
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
MDL Number: MFCD00006684
CAS číslo: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1