3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25286.06
B25286.14
B25286.06EA
1260
CZK
B25286.06
B25286.14
3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
3,3-Dimethylglutaric anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4160-82-1
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 181°/25mm
MDL No.: MFCD00006684
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ Bod varu: 181 °C (25 mmHg) Bod tání: 122…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006684 CAS číslo: 4160-82-1 EINECS: 223-998-1 |