Tisk…
3-Methylglutaric anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
M47809-25G M47809-5G
SIALM47809-25GEA 7910 CZK
SIALM47809-25G SIALM47809-5G
3-Methylglutaric anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Methylglutaric anhydride
Vzorec: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
MDL Number: MFCD00006683
CAS číslo: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6