Tisk…
3-Methylglutaric anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
126870250 126870050
ACRO126870250EA 5960 CZK
ACRO126870250 ACRO126870050
3-Methylglutaric anhydride 97%
3-Methylglutaric anhydride
Vzorec: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Bod varu: 180…182 °C (25 mmHg)
Bod tání: 40…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006683
CAS číslo: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %