Tisk…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T7763-25G T7763-5G
SIALT7763-25GEA 16520 CZK
SIALT7763-25G SIALT7763-5G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec: C₁₉H₄₁NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036910
CAS číslo: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9