N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0807-25G
T0807-5G
SIALT0807-25GEA
18080
CZK
SIALT0807-25G
SIALT0807-5G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec:
C₁₉H₄₁NO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036910 CAS číslo: 14933-09-6 EINECS: 239-003-9 |