Tisk…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
40772-250G 40772-50G
SIAL40772-250GEA 10670 CZK
SIAL40772-250G SIAL40772-50G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec: C₁₉H₄₁NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036910
CAS číslo: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9