Tisk…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D0431-25G D0431-5G
SIALD0431-25GEA 23540 CZK
SIALD0431-25G SIALD0431-5G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Vzorec: C₁₇H₃₇NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036909
CAS číslo: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II