Tisk…
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
40232-50G 40232-250G
SIAL40232-50GEA 8270 CZK
SIAL40232-50G SIAL40232-250G
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Sigma-Aldrich®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Vzorec: C₁₇H₃₇NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036909
CAS číslo: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II