N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Dodavatel: G Bioscienes
|
Varování
|
Synonyms:
3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
DG054
DG055
DG054EA
4140
CZK
DG054
DG055
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Vzorec:
C₁₅H₃₃NO₃S MW: 307,4924 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036908 CAS číslo: 15163-36-7 |