Tisk…
Betaine hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14633.0100 8.14633.1000
8.14633.0100EA 833 CZK
8.14633.0100 8.14633.1000
Betaine hydrochloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011903
CAS číslo: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 647 g/l (25 °C)
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 153.61 g/mol
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C