Tisk…
Betaine, SAFC®
Dodavatel: Merck
Synonyms: TMG
61962-250G 61962-50G
SIAL61962-250GEA 0 CZK
SIAL61962-250G SIAL61962-50G
Betaine, SAFC®
Betaine
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012123
CAS číslo: 107-43-7
EINECS: 203-490-6