Tisk…
Betaine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
14300-100G 14300-500G
SIAL14300-100GEA 2140 CZK
SIAL14300-100G SIAL14300-500G
Betaine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Betaine monohydrate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150010
CAS číslo: 590-47-6
EINECS: 203-490-6