trans-Cinnamoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
trans-3-Phenylacryloyl Chloride, (E)-Cinnamoyl chloride
A12016.0E
A12016.22
A12016.36
A12016.0EEA
27870
CZK
A12016.0E
A12016.22
A12016.36
trans-Cinnamoyl chloride ≥97%
trans-Cinnamoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 17082-09-6
Molecular Formula: C9H7ClO
Formula Weight: 166.61
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₇ClO Bod varu: 256…258 °C Bod tání: 35…37 °C Hustota: 1,162 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000732 CAS číslo: 17082-09-6 EINECS: 203-065-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,2301 |