Cinnamoyl chloride predominantly trans 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
110390050
110391000
110395000
ACRO110390050EA
1210
CZK
ACRO110390050
ACRO110391000
ACRO110395000
Cinnamoyl chloride predominantly trans 98%
Cinnamoyl chloride
Vzorec:
C₉H₇ClO Bod tání: 33…37 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000732 CAS číslo: 102-92-1 EINECS: 203-065-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to orange Crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 37 °C |
Titration RCOCl | 97.5 to 102.5 % |
UV | at 320 nm A: ≤0.009 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0008 meq/g |